Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł 369,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16F3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
369,75 zł
Cena katalogowa435,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C18H16F3NO3/c1-24-15-9-3-12(11-16(15)25-2)4-10-17(23)22-14-7-5-13(6-8-14)18(19,20)21/h3-11H,1-2H3,(H,22,23)/b10-4+
InChI key
KFWWXJZNIMFFRO-ONNFQVAWSA-N
Biochem/physiol Actions
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist that reduces lipid accumulation and fatty liver in mice. Apparently TFCA binds to the LXR? ligand binding domain and induces interaction with NCoR corepressor.
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to off-white | color white to off-white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?