Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 534,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł 1827,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20ClNO·HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SCH-39166 hydrobromide, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
High-affinity D1/D5 subtype-selective dopamine receptor antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
SCH-39166 (ecopipam) is a high-affinity D1/D5 subtype-selective dopamine receptor antagonist (Ki = 1.2 nM/D1, 2.0 nM/D5, 980 nM/D2, 5.52 μM/D4, 80 nM/5-HT, 731 nM/α2a). SCH-39166 is widely employed both in cultures and in animal studies in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥94% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 95% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color white to beige | color white to dark brown | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Martin Clark et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 260-260 (2018-09-07)
The ventral pallidum (VP) is crucially involved in reward processing. Dopaminergic afferents reach the VP from the ventral tegmental area (VTA). Recent in vivo studies suggest dopamine application increase the firing in the VP. However, little is known about the
Takeshi Enomoto et al.
Behavioral neuroscience, 132(6), 526-535 (2018-10-10)
Effort-based decision-making paradigms have recently been used to measure motivation in healthy subjects and patients with neuropsychiatric disorders. In the present study, we developed a novel effort-discounting paradigm using a touch-panel system in common marmosets. Marmosets were trained to choose
Furong Huang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(6), 2623-2634 (2018-05-31)
To determine the roles of dopamine D2 receptors (D2Rs) and dopamine D1 receptors (D1Rs) in the inhibition of form-deprivation myopia (FDM) by the nonselective dopamine agonist apomorphine (APO) in D2R-knockout (D2R-KO) and D1R-KO mice. Retinal layer thicknesses and electroretinograms (ERGs)