Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O2 · xHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Aby zapytać o ten produkt SML2058, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥94% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC1=CNC2=C(O)C=C(O)C=C21.[H]Br
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-2-1-6-5-12-10-8(6)3-7(13)4-9(10)14/h3-5,12-14H,1-2,11H2
InChI key
LXWHQTNFZDTKBH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5,7-Dihydroxytryptamine is a neurotoxin that selectively kills serotonergic neurons.
Neurotoxin that selectively kills serotonergic neurons.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥94% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 95% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow | solubility - |
| color white to dark brown | color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?