Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł 290,70 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
290,70 zł
Cena katalogowa342,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cell permeable analog of the plant hormone gibberellic acid that acts as a chemical dimerizer
GA3-AM is a cell permeable analog of the plant hormone gibberellic acid that acts as a chemical dimerizer or chemical inducer of dimerization. GA3 and rapamycin chemically inducible dimerization systems are orthogonal. GA3-AM has been used in conjunction with a rapamycin dimerization system and CRISPR/Cas9 activators for temporal control of CRISPR/Cas9 activator function, enabling temporal regulation of multiple genes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, ethanol: ~3 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to light brown | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Zehua Bao et al.
ACS synthetic biology, 6(4), 686-693 (2017-01-06)
The concerted action of multiple genes in a time-dependent manner controls complex cellular phenotypes, yet the temporal regulation of gene expressions is restricted on a single-gene level, which limits our ability to control higher-order gene networks and understand the consequences
Takafumi Miyamoto et al.
Nature chemical biology, 8(5), 465-470 (2012-03-27)
Using a newly synthesized gibberellin analog containing an acetoxymethyl group (GA(3)-AM) and its binding proteins, we developed an efficient chemically inducible dimerization (CID) system that is completely orthogonal to existing rapamycin-mediated protein dimerization. Combining the two systems should allow applications
Shameika R Wilmington et al.
PloS one, 11(4), e0152679-e0152679 (2016-04-05)
A common way to study protein function is to deplete the protein of interest from cells and observe the response. Traditional methods involve disrupting gene expression but these techniques are only effective against newly synthesized proteins and leave previously existing
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML1959-10MG | 04061832926735 |
| SML1959-50MG | 04061832926742 |