Przejdź do
SML1908
Syrosingopine
monocarboxylate lactate transporters 1 and 4 inhibitor, powder
Synonim(y):
(3β,16β,17α,18β,20α)-18-[[4-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-3,5-dimethoxybenzoyl]oxy]-11,17-dimethoxy-yohimban-16-carboxylic acid methyl ester, Methyl reserpate ester of syringic acid ethyl carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H42N2O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Syrosingopine,
form
powder
Quality Segment
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
SMILES string
O=C(OC)[C@@H]1[C@]2([H])C[C@@]3([H])C4=C(C5=CC=C(OC)C=C5N4)CCN3C[C@]2([H])C[C@H](OC(C6=CC(OC)=C(OC(OCC)=O)C(OC)=C6)=O)[C@H]1OC
InChI
1S/C35H42N2O11/c1-7-46-35(40)48-31-26(42-3)12-18(13-27(31)43-4)33(38)47-28-14-19-17-37-11-10-22-21-9-8-20(41-2)15-24(21)36-30(22)25(37)16-23(19)29(32(28)44-5)34(39)45-6/h8-9,12-13,15,19,23,25,28-29,32,36H,7,10-11,14,16-17H2,1-6H3/t19-,23+,25-,28-,29+,32+/m1/s1
InChI key
ZCDNRPPFBQDQHR-SSYATKPKSA-N
Application
Syrosingopine has been used as a monocarboxylate transporter (MCT) inhibitor
  • to study its effects on anti-CD147-induced metabolon disruption in human breast cancer cells[1]
  • to study its effects on Cryptosporidium parvum-infected HCT-8 cells[2]
  • in orthogonal linear separation analysis (OLSA)-derived decomposed analysis[3]
Biochem/physiol Actions
Syrosingopine is a derivative of reserpine[3] and inhibits monocarboxylate lactate transporters 1 and 4 (MCT1/4).[2]
Syrosingopine is an antihypertensive agent related to reserpine that was found to potentiate the anticancer effects of the antidiabetic agent metformin and phenformin without harmful effects on normal cells.
Syrosingopine is an antihypertensive agent related to reserpine that was found to potentiate the anticancer effects of the antidiabetic agent metformin and phenformin without harmful effects on normal cells. Syrosingopine was also found to potentiate the anticancer activity of mitochondrial electron transport chain (ETC) inhibitors. Its mechanism of action is currently unknown but may involve inhibition of glycolytic enzyme α-enolase rather than its known activity as an inhibitor of vesicular monoamine transporters VMAT1 and VMAT2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0147R087583580
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
white to tan
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)