Przejdź do
SML0190
ML133 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-methoxyphenyl)-N-(naphthalen-1-ylmethyl)methanamine hydrochloride, CID 781301 hydrochloride, N-(4-methoxybenzyl)-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, SID 85281105 hydrochloride, VU0404943-1 hydrchloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
487,90 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
487,90 zł
Cena katalogowa574,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(CNCc2cccc3ccccc23)cc1
InChI
1S/C19H19NO.ClH/c1-21-18-11-9-15(10-12-18)13-20-14-17-7-4-6-16-5-2-3-8-19(16)17;/h2-12,20H,13-14H2,1H3;1H
InChI key
NGQIBUUFXDPHKT-UHFFFAOYSA-N
Application
ML133 hydrochloride has been used as a Kir2.1 blocker to study the regulation of membrane excitability by inward-rectifier potassium channels (Kir2 family) in the dentate gyrus (DG) granule cells.[1] It has also been used to study the effect of Kir2 on cortical neural activity.[2]
ML133 hydrochloride may be used to study cell signaling that involves the function of potassium channels.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Kir2 family channels
ML133 hydrochloride is a selective inhibitor of the Kir2 family of inward rectifier (IRK, KCNJ) potassium channels. ML133 inhibits Kir2.1 with IC50 of 1.8 μM at pH 7.4 and 290 nM at pH8.5. It exhibits little selectivity against other members of Kir2.x family channels, but has no effect on Kir1.1 (IC50 > 300 μM), and displays weak activity for Kir4.1 (76 μM) and Kir7.1 (33 μM), making ML133 the most selective small molecule inhibitor of the Kir family reported to date. It also showed modest selectivity versus hERG and a larger panel of GPCRs, ion channels and transporters.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1553SML1821SML2417
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)