SML0604
SB-399885 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3,5-Dichloro-2-methoxyphenyl)-4-methoxy-3-(1-piperazinyl)-benzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 15 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C18H21Cl2N3O4S/c1-26-17-4-3-13(11-16(17)23-7-5-21-6-8-23)28(24,25)22-15-10-12(19)9-14(20)18(15)27-2/h3-4,9-11,21-22H,5-8H2,1-2H3
Klucz InChI
ATKZKAYWARYLBW-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.