Przejdź do
SML1645
SBI-0640756
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Chloro-3-[3-(5-fluoro-pyridin-3-yl)-acryloyl]-4-phenyl-1H-quinolin-2-one, SBI-756
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H14ClFN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.82
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Aby zapytać o ten produkt SML1645, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CN=CC(/C=C/C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)NC2=O)=O)=C1
InChI
1S/C23H14ClFN2O2/c24-16-7-8-19-18(11-16)21(15-4-2-1-3-5-15)22(23(29)27-19)20(28)9-6-14-10-17(25)13-26-12-14/h1-13H,(H,27,29)/b9-6+
InChI key
VVWGPQZBDQVQRC-RMKNXTFCSA-N
Biochem/physiol Actions
SBI-0640756 is a potent inhibitor of eIF4G1 that disrupts the eIF4F complex assembly independently of mTOR. SBI-0640756 potently inhibits growth of BRAF-resistant and BRAF-independent melanomas including NRAS- and NF1-mutant melanomas. SBI-0640756 exhibits low toxicity against nontransformed fibroblasts. SBI-0640756 also suppressed AKT and NF-kB signaling.
SBI-0640756 is a potent inhibitor of eIF4G1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2632SML0287SML0965
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1645-25MG04061833226438
SML1645-5MG04061833226445