Przejdź do
SML0965
LDN-212854
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.48
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21ncc(c2ncc(c1)c5ccc(cc5)N6CCNCC6)c3c4c(nccc4)ccc3
InChI
1S/C25H22N6/c1-3-21(22-4-2-10-27-24(22)5-1)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-6-8-20(9-7-18)30-13-11-26-12-14-30/h1-10,15-17,26H,11-14H2
InChI key
BBDGBGOVJPEFBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LDN-212854 is a selective and potent inhibitor of the bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor kinases with over 5,000-fold selectivity for BMP versus the closely related TGF-β and activin type I receptors. LDN-212854 has some selectivity for ALK2 with an IC50 of 1.3 nM in preference to other BMP type I receptors, ALK1 (IC50=2.4 nM) and ALK3 (IC50=85.8 nM). LDN-212854 shows better selectivity than LDN193189 in cell-based assays of BMP signaling. LDN-212854 inhibited BMP6-induced osteogenic differentiation, which functions primarily via ALK2, more potently than BMP4, which functions primarily with ALK3 (IC50s of 10 nM versus 40.5 nM), whereas LDN-193189 inhibited both equally. The only off target effects found against a panel of 198 kinases were for RIPK2, ABL1, and PDGFR-β with IC50 values < 100 nM.
LDN-212854 is a selective and potent inhibitor of the bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor kinases.
LDN-212854 is also known as 5-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline. LDN-212854 prevents heterotopic ossification in an inducible mutant ALK2 (activin receptor-like kinase 2).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1119SML0559SML0320
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
color
faintly yellow to dark yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)