Przejdź do
SML1599
VR23
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-Chloro-4-(4-(2,4-dinitrophenylsulfonyl)piperazin-1-yl)quinoline, 7-Chloro-4-[4-[(2,4-dinitrophenyl)sulfonyl]-1-piperazinyl]-quinoline, VR-23
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16ClN5O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N2CCN(CC2)c3c4c(ncc3)cc(cc4)Cl)c1c(cc(cc1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C19H16ClN5O6S/c20-13-1-3-15-16(11-13)21-6-5-17(15)22-7-9-23(10-8-22)32(30,31)19-4-2-14(24(26)27)12-18(19)25(28)29/h1-6,11-12H,7-10H2
InChI key
PDQVZPPIHADUOO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of proteasome that primary targets β2 of the 20S proteasome catalytic subunit
Proteasomes are responsible for the cleavage of peptides in an ATP/ubiquitin-dependent manner.[1]
VR23 is a potent inhibitor of proteasome that primary targets β2 of the 20S proteasome catalytic subunit. VR23 selectively induces apoptosis to cancer cells via cyclin E–mediated centrosome amplification. VR23 exhibit little effect on noncancerous cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1331R1033SML2350
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to light tan
color
yellow to brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheetal Pundir et al.
Cancer research, 75(19), 4164-4175 (2015-08-05)
The proteasome is clinically validated as a target for cancer therapeutics. However, proteasome-inhibitory agents that are cancer selective have yet to be developed. In this study, we report the identification of a safe and effective proteasome inhibitor with selective anticancer
G Munkácsy et al.
British journal of cancer, 102(2), 361-368 (2009-12-17)
To date individual markers have failed to correctly predict resistance against anticancer agents in breast cancer. We used gene expression patterns attributable to chemotherapy-resistant cells to detect potential new biomarkers related to anthracycline resistance. One of the genes, PSMB7, was
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1599-25MG04061833226391
SML1599-5MG04061833226407