Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł 414,80 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24ClFeN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
414,80 zł
Cena katalogowa488,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C[C]1[C]C[C][C]1CNC2=C(C=CC(Cl)=C3)C3=NC=C2.[C]4[C][C][C]C4.[Fe]
Biochem/physiol Actions
Antimalarial effective against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum
Ferroquine (SSR 97193) is an antimalarial chloroquine analog effective against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum. Ferroquine is thought to act by producing oxidative stress and by inhibiting the formation of hemozoin, produced by Malaria parasites as a disposal product of heme, which would otherwise be toxic to the Plasmodium cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| color yellow to brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?