Przejdź do
SML1485
SW033291
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(Butane-1-sulfinyl)-4-phenyl-6-thiophen-2-yl-thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20N2OS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.59
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to yellow-green
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(S(CCCC)=O)SC2=NC(C3=CC=CS3)=CC(C4=CC=CC=C4)=C21
InChI
1S/C21H20N2OS3/c1-2-3-12-27(24)21-19(22)18-15(14-8-5-4-6-9-14)13-16(23-20(18)26-21)17-10-7-11-25-17/h4-11,13H,2-3,12,22H2,1H3
InChI key
LCYAYKSMOVLVRL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SW033291 is an inhibitor of the prostaglandin-degrading enzyme 15-PGDH
SW033291 is an inhibitor of the prostaglandin-degrading enzyme 15-PGDH. PGE2 is known to promote hematopoiesis and to promote reeneration by causing stem cells to proliferate. 15-PGDH degrades prostaglandin PGE2 and is a negative regulator of tissue regeneration and repair. SW033291 inhibition of 15-PGDH doubled levels of PGE2 and doubled rates of colon and liver tissue regeneration. Mice given SW033291 after receiving a bone marrow transplant had a two- to threefold increase in the number of donor cells that homed to the their bone marrow.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0915S7071SML2625
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
light yellow to yellow-green
color
light yellow to light tan
color
off-white to tan
color
white to very dark orange
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1485-25MG04061832787121
SML1485-5MG04061832787138