Merck
SML2625
Sigma-Aldrich
RCM-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[2-Oxo-2-(2-thienyl)ethyl]thio]-4,6-di-2-thienyl-3-pyridinecarbonitrile, 2-{[2-Oxo-2-(thiophen-2-yl)ethyl]sulfanyl}-4,6-di(thiophen-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Wybierz wielkość
5 MG
394,00 zł
25 MG
1330,00 zł
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
394,00 zł
25 MG
1330,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12N2OS4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to very dark orange
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1)c2nc(c(c(c2)c4[s]ccc4)C#N)SCC(=O)c3[s]ccc3
Klucz InChI
DCCYTKKDAZEVLY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Indukuje degradację FOXM1 i blokuje jego lokalizację jądrową, hamuje metaplazję komórek kubkowych za pośrednictwem FOXM1 i nadreaktywność dróg oddechowych in vivo.
RCM-1 jest inhibitorem forkhead box M1 (FOXM1), który blokuje lokalizację jądrową FOXM1 (IC50 = 720 nM przy użyciu komórek U2OS z ekspresją GFP-FOXM1) i powoduje degradację FOXM1 poprzez indukcję ubikwitynacji (odpowiednio 2.9- i 4,8-krotność poziomu podstawowego w komórkach A549 z 10 μM lub 20 μM RCM-1, odpowiednio) bez wpływu na komórkowe poziomy YAP, FACT140, NF-κB, FOXA2 i FOXJ1. Dootrzewnowe wstrzyknięcie RCM-1 (1,7 mg/kg) myszom obniża poziom endogennego mysiego FOXM1, a także poziom transgenicznej ludzkiej fuzji FOXM1 GFP in vivo, skutecznie hamując zapalenie płuc wywołane roztoczami kurzu domowego, a także metaplazję komórek kubkowych i nadreaktywność dróg oddechowych w odpowiedzi na IL-13.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gaohui Wu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 495(1), 1432-1439 (2017-11-22)
Functional abnormal airway epithelial cells, along with activated inflammatory cells, resulting in chronic airway inflammation, are considered as the characteristic of asthma. Fatty Acid Binding Protein 4 (FABP4) takes part in glucose and lipid homeostasis, and also have an important
Lifeng Sun et al.
Science signaling, 10(475) (2017-04-20)
Goblet cell metaplasia and excessive mucus secretion associated with asthma, cystic fibrosis, and chronic obstructive pulmonary disease contribute to morbidity and mortality worldwide. We performed a high-throughput screen to identify small molecules targeting a transcriptional network critical for the differentiation