Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 785,00 zł 667,25 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3130,00 zł 2660,50 zł |
Informacje o tej pozycji
667,25 zł
Cena katalogowa785,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cnc(cc1)Oc2cc3c(cc2)OC(CC3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N2O4/c23-22(24)16-7-11-20(21-13-16)25-17-8-10-19-15(12-17)6-9-18(26-19)14-4-2-1-3-5-14/h1-5,7-8,10-13,18H,6,9H2
InChI key
GZONLGPIHCCJOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to light brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML0972-5MG | 04061832963341 |
| SML0972-25MG | 04061832963334 |