Przejdź do
PZ0375
PF-06282999
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(6-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-4-oxo-2-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)acetamide, 6-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-thioxo-1(2H)-pyrimidineacetamide, PF 06282999, PF06282999
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12ClN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.77
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(N)CN(C(N1)=S)C(C2=CC(Cl)=CC=C2OC)=CC1=O
InChI
1S/C13H12ClN3O3S/c1-20-10-3-2-7(14)4-8(10)9-5-12(19)16-13(21)17(9)6-11(15)18/h2-5H,6H2,1H3,(H2,15,18)(H,16,19,21)
InChI key
ICYNYWFGIDGBRD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06282999 is an orally active thiouracil class myeloperoxidase (MPO) suicide substrate (kinact/KI = 11600 M-1s-1) that targets MPO heme group for mechanism-based irreversible inactivation wtih high selectivity over thyroid peroxidase (TPO kinact/KI <3 M-1s-1) and heme-containing cytochrome P450 (CYP) isoforms (IC50 >100 μM). PF-06282999 effectively inhibits MPO activity in human blood stimulated by LPS ex vivo (IC50 = 1.9 μM) and in blood of LPS-treated cynomolgus monkeys in vivo (5-80 mg/kg p.o. 1hr post LPS i.v.) with good pharmacokinetics and oral availability (100%/86%/75%/76% in mice/rats/dogs/monkeys). PF-06282999 also exhibits weak PXR activating activity (EC50/Emax = 279 μM/9.36-fold vs.0.8 μM/19.6-fold with rifampin).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0228PZ0380PZ0346
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)