Przejdź do
SML2650
T3-CLK
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl)-N-(6-(pyridin-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzamide, 4-[1,1-Dimethyl-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-N-[6-(4-pyridinyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzamide, T3
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
[n]21c(nc(c2)NC(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C(=O)N5CCN(CC5)C)ccc(c1)c3ccncc3
InChI
1S/C28H30N6O2/c1-28(2,27(36)33-16-14-32(3)15-17-33)23-7-4-21(5-8-23)26(35)31-24-19-34-18-22(6-9-25(34)30-24)20-10-12-29-13-11-20/h4-13,18-19H,14-17H2,1-3H3,(H,31,35)
InChI key
IEFFSHLHNYVSEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
T3-CLK (T3) is a cell permeable, highly potent and selective cell-base stable inhibitor of CDC-like kinase (CLK) that exhibits dose-dependent alternative splicing effects in HCT116 colorectal cancer cells. T3-CLK increases conjoined gene (CG) transcription.
cell permeable, highly potent and selective cell-base stable inhibitor of CDC-like kinase (CLK)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2649SML0766SML2718
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
, white to beige to brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)