Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł 403,75 zł |
Informacje o tej pozycji
403,75 zł
Cena katalogowa475,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)Nc2c(c3n[o]nc3cc2)[N+](=O)[O-])Cl
InChI
1S/C12H6ClFN4O3/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)15-10-2-1-9-11(17-21-16-9)12(10)18(19)20/h1-5,15H
InChI key
CDQUJZKBRAFWNG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: >30 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >15 mg/mL |
| color white to beige | color white to off-white | color white to beige | color white to tan |
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML0883-25MG | 04061832824956 |
| SML0883-5MG | 04061832824963 |