Przejdź do
PZ0156
UK-383,367
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(βR)-3-(Aminocarbonyl)-β-(3-cyclohexylpropyl)-N-hydroxy-1,2,4-oxadiazole-5-propanamide, 5-{(1R)-4-Cyclohexyl-1-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]butyl}-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41121800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 14.0 to 23.0°, c = 0.5 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: >30 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)c1noc(n1)[C@H](CCCC2CCCCC2)CC(=O)NO
InChI
1S/C15H24N4O4/c16-13(21)14-17-15(23-19-14)11(9-12(20)18-22)8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h10-11,22H,1-9H2,(H2,16,21)(H,18,20)/t11-/m1/s1
InChI key
ARJCBSRIPGJMAD-LLVKDONJSA-N
Biochem/physiol Actions
Procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
UK-383,367 is a procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)