Przejdź do
SML0851
GZ-793A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-[2,6-cis-Di(4-methoxyphenethyl)piperidin-1-yl]propane-1,2-diol hydrochloride, 3-[(2R,6S)-2,6-Bis[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1-piperidinyl]-(2R)-1,2-propanediol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H37NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N1([C@H](CCC[C@H]1CCc3ccc(cc3)OC)CCc2ccc(cc2)OC)C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C26H37NO4.ClH/c1-30-25-14-8-20(9-15-25)6-12-22-4-3-5-23(27(22)18-24(29)19-28)13-7-21-10-16-26(31-2)17-11-21;/h8-11,14-17,22-24,28-29H,3-7,12-13,18-19H2,1-2H3;1H/t22-,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FLFFCQKGCYZDOI-SJUVJREQSA-N
Biochem/physiol Actions
GZ-793A is a selective inhibitor of vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2), which transports the monoamine neurotransmitters from cellular cytosol into synaptic vesicles. GZ-793A is 50-fold selective for VMAT over the serotonin or dopamine transporters. VMAT2 has recently been considered a target for the treatment of methamphetamine abuse. In rat studies, GZ-793A decreased self-administration of methamphetamine with no development of tolerance.
GZ-793A is a selective inhibitor of vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1882SML2331SML2911
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shunsuke Kimura et al.
PloS one, 16(1), e0245526-e0245526 (2021-01-20)
Neuroblastoma, the most common extracranial solid malignancy among children, originates from undifferentiated neural crest cells (NCC). Despite recent intensified treatment, high-risk patients still have a high mortality rate. To explore a new therapeutic strategy, we performed an integrated genomic and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML0851-25MG04061832076645
SML0851-5MG04061832076652