Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H45N7O10 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
783.83 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
cell permeable, potent and selective BRD9-directed chemical degrader
dBRD9 is a cell permeable, potent and selective BRD9-directed chemical degrader that bridges the BRD9 bromodomain and the cereblon E3 ubiquitin ligase complex. dBRD9 exhibits a potent anti-proliferative activity in human AML lines.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?