Przejdź do
SML0154
SPV-106
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Pentadecylidene-Propanedioic acid 1,3-diethyl ester, Pentadecylidenemalonate 1b
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
1572,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Quality level:
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O4/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21(23)25-5-2)22(24)26-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
InChI key
APIJHPAXMCKJBY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mixed histone acetylase inhibitor/activator
SPV106 is a mixed inhibitor/activator of histone acetyltransferase (HAT) activity. The compound inhibits the activity of p300/CBP, but potentiates p300/CBP-associated factor (PCAF) activity. SPV106 also induces S-phase cell cycle arrest and apoptosis in U937 cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0510S8326SML1656
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder
form
oil
form
paste
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless
color
white to beige
color
colorless to light brown
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML0154-25MG04061833027301
SML0154-5MG04061833027318