Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł 402,90 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
paste
402,90 zł
Cena katalogowa474,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
paste
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OCC)=O)SC(NC(C2=CC=CO2)=O)=C1SC#N
InChI
1S/C14H12N2O4S2/c1-3-19-14(18)11-8(2)10(21-7-15)13(22-11)16-12(17)9-5-4-6-20-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
QBVIRPJBDIZKBC-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CBR-5884 is a cell penetrant, potent and selective noncompetitive inhibitor of 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) that inhibits proliferation of melanoma and breast cancer lines. CBR-5884 inhibits de novo serine synthesis in in cancer cells.
CBR-5884 is a cell penetrant, potent and selective noncompetitive inhibitor of 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form paste | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?