Przejdź do
S9256
Sulfanilic acid azochromotrop
≥80% purity, powder
Synonim(y):
1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6-disulfonic acid trisodium salt, 2-(4-Sulfophenylazo)-1,8-dihydroxy-3,6-naphthalene disulfonic acid trisodium salt, 2-(4-Sulfophenylazo)chromotropic acid trisodium salt, SPADNS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9N2Na3O11S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.41
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
245-803-9
MDL number:
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sulfanilic acid azochromotrop, ≥80%
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
composition
Carbon: 26.0-35.0%
Nitrogen: 3.6-5.9%
technique(s)
titration: suitable
color
dark red
solubility
water: 10 mg/mL
λmax
505-510 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O11S3.3Na/c19-12-7-11(31(24,25)26)5-8-6-13(32(27,28)29)15(16(20)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)30(21,22)23;;;/h1-7,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
InChI key
AEHGQXKBQBMQEK-GLCFPVLVSA-K
General description
Sulfanilic acid azochromotrop is commonly known as SPADNS.
Application
Sulfanilic acid azochromotrop, commonly known as SPADNS, is used mostly as an indicator for complexometric determinations of transition metals like zirconium. It is used as a reagent for drinking and wastewater analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1419141194861286
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
color
-
color
-
color
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
≥80%
assay
-
assay
-
assay
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Mammalian Proteasome Subpopulations with Distinct Molecular Compositions and Proteolytic Activities*
Oliver Drews
Molecular and Cellular Proteomics (2007)
Mechanism of azo dye degradation in Advanced Oxidation Processes: Degradation of Sulfanilic Acid Azochromotrop and its parent compounds in aqueous solution by ionizing radiation
Tamas Palfi
Radiation Physics and Chemistry (2011)
Sanjit Saha et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(42), 28588-28595 (2017-10-19)
The surface electronic properties of graphene oxide (GO) were modified through reduction and functionalization. Non-covalent functionalization was found to be superior compared to covalent functionalization due to the formation of few-layer graphene with a low defect content and average crystalline
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S9256-50G04061835348084
S9256-25G04061836961312
S9256-10G04061836961305