Przejdź do
S7809
SKF-96365
≥98% (HPLC), SOCE inhibitor, solid
Synonim(y):
1-[β-(3-(4-Methoxyphenyl)propoxy)-4-methoxyphenethyl]-1H-imidazole hydrochloride, 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
884,00 zł
751,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.91
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
751,40 zł
Cena katalogowa884,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SKF-96365, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCCOC(Cn2ccnc2)c3ccc(OC)cc3)cc1
InChI
1S/C22H26N2O3.ClH/c1-25-20-9-5-18(6-10-20)4-3-15-27-22(16-24-14-13-23-17-24)19-7-11-21(26-2)12-8-19;/h5-14,17,22H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
InChI key
FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYSA-N
Application
SKF-96365 has been used as :
  • a nonselective transient receptor potential 6 (TRPC6) blocker in human podocytes
  • an antagonist of store-operated Ca2+ influx in neurons[1]
  • an inhibitor for transient receptor potential 3 (TRPC3) in mice
Biochem/physiol Actions
SKF-96365 with an alkylated imidazole ring is a selective inhibitor of receptor-mediated Ca2+ entry and voltage-gated Ca2+ entry . SKF-96365 mediated depolarization of smooth cardiac muscle membrane and had no impact on the acetylcholine (ACh)-induced depolarization. It is an inhibitor for SOCE (store-operated calcium entry). It also inhibits Homer1 protein expression. SKF-96365 elicits protective functionality in 1-methyl-4-phenylpyridinium(MPP) mediated cytotoxicity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2064SML0917N6664
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white
color
-
color
white to beige
color
yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)