Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12ON2ClF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)-n2nc(cc2-c3ccc(Cl)cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12ClF3N2O/c1-24-14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
InChI key
PQUGCKBLVKJMNT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Application
Biochem/physiol Actions
SC-560 (5-(4-chlorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is a lipophilic, diaryl heterocyclic compound. SC-560 acts as an effective antiviral agent against hepatitis C virus (HCV). It also has a potential to hinder prostaglandin E2 synthesis in neurons at nanomolar concentrations.
SC-560 belongs to the diaryl heterocycle class of cyclooxygenase (COX) inhibitors. It exhibits anti-tumor and anti-proliferative activities.
Selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, exhibiting 700-fold selectivity for COX-1 over COX-2.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... CNR1(1268) | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?