Kluczowe dokumenty
N6664
Neurodazine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[5-(3-Chlorophenyl)-2-furanyl]-4,5-bis(4-methoxyphenyl)-1H imidazole
Wybierz wielkość
734,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
734,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-c2nc([nH]c2-c3ccc(OC)cc3)-c4ccc(o4)-c5cccc(Cl)c5
InChI
1S/C27H21ClN2O3/c1-31-21-10-6-17(7-11-21)25-26(18-8-12-22(32-2)13-9-18)30-27(29-25)24-15-14-23(33-24)19-4-3-5-20(28)16-19/h3-16H,1-2H3,(H,29,30)
Klucz InChI
FEEOFPAEDSMOTO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)