Przejdź do
S7129
O-Succinyl-L-homoserine
≥98.0% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
L-Homoserine 4-(hydrogen butanedioate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.19
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
O-Succinyl-L-homoserine,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCOC(=O)CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c9-5(8(13)14)3-4-15-7(12)2-1-6(10)11/h5H,1-4,9H2,(H,10,11)(H,13,14)/t5-/m0/s1
InChI key
GNISQJGXJIDKDJ-YFKPBYRVSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17247A6262A7772
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
>98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yunhua Kong et al.
Journal of biochemistry, 143(1), 59-68 (2007-11-06)
Cystathionine gamma-synthase (CGS) catalyses the first step of the transsulfuration pathway that converts l-cysteine to l-homocysteine in bacteria, whereas this pathway is absent in human. In this report, we identified a new metB gene from Helicobacter pylori strain SS1, and
M Simon et al.
Journal of bacteriology, 153(1), 558-561 (1983-01-01)
Mutations were found which enable Escherichia coli K-12 to form homocysteine in the absence of cystathionase. The formation of homocysteine in the mutant strains required cystathionine gamma-synthetase, the metB gene product, but bypassed the normal intermediate cystathionine. It is concluded
Stefan Irmler et al.
Applied and environmental microbiology, 74(1), 99-106 (2007-11-13)
Volatile sulfur compounds are key flavor compounds in several cheese types. To better understand the metabolism of sulfur-containing amino acids, which certainly plays a key role in the release of volatile sulfur compounds, we searched the genome database of Lactobacillus
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S7129-100MG04061832726847
S7129-25MG04061832726854