Wybierz wielkość
1450,00 zł
5690,00 zł
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine,
SMILES string
NC(CSCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N6O5S/c14-5(13(22)23)1-25-2-6-8(20)9(21)12(24-6)19-4-18-7-10(15)16-3-17-11(7)19/h3-6,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,22,23)(H2,15,16,17)
InChI key
RVFHZLGRQFCOKV-UHFFFAOYSA-N
assay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay >98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥80% (HPLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?