Przejdź do
17247
N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
N-Lauroyl-DL-homoserine lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.41
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to faint beige
mp
114-117 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Application test: Induces violacein expression in a Chromobacterium violaceum mutant usually not able to produce homoserine lactones[1].
Biochem/physiol Actions
N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone (C12-HSL) is among a group of homoserine lactones that includes; N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone (C7HSL), N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL), N-Decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL), N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone involved in the processes of bacterial quorum sensing. These N-acyl-homoserine lactones are used to study the processes and mechanisms of bacterial quorum sensing.
N-Lauroyl- DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
Quorum-sensing signal generation.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
682241093710940
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder with small lumps
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
114-117 °C
mp
-
mp
-
mp
-
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
white to slightly yellow
color
white to faintly beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)