Przejdź do
S4562
β-Secretase inhibitor
≥97% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C73H118N16O27
Masa cząsteczkowa:
1651.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
~_1.65 kDa
color
white
mp
200 °C
solubility
DMSO: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)CC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)[C@H](O)C)CCC(=O)O)C
InChI
1S/C73H118N16O27/c1-11-37(8)59(88-66(108)45(23-27-56(101)102)79-63(105)43(21-25-54(97)98)81-72(114)60(39(10)91)89-62(104)41(75)19-15-16-28-74)71(113)85-49(33-90)68(110)80-44(22-26-55(99)100)65(107)87-58(36(6)7)70(112)83-47(31-51(76)93)67(109)82-46(29-34(2
InChI key
CQTBDEGWLSDJEP-JMAXQNTPSA-N
General description
β-Site amyloid precursor protein (APP) cleaving enzyme-1 (BACE1), an aspartic protease belongs to the protease family of enzymes comprises of six luminal cysteine residues. These residues help in the formation of three intermolecular disulfide bonds and N-linked glycosylation sites.
Application
β-Secretase inhibitor has been used as β-site amyloid precursor protein (APP) cleaving enzyme-1 (BACE1) inhibitor in BACE1 inhibitor assay.(2)
β-Secretase inhibitor may be used to inhibit BACE1 in studies related to AD.
Biochem/physiol Actions
β-Site amyloid precursor protein (APP) cleaving enzyme-1 (BACE1) is a β-secretase that initiates the production of amyloid protein in Alzheimer′s dieases (AD) patients. β-Secretase inhibitors decrease the generation of β amyloid and formation of amyloid plaques typical of AD.[1][2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
565788565780565749
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
lyophilized
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
~_1.65 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)