Merck
565780
Inhibitor β-sekretazy III
The β-Secretase Inhibitor III controls the biological activity of β-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
Inhibitor GL189, H-EVNstatineVAEF-NH₂
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H70N10O14
Masa cząsteczkowa:
963.09
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Inhibitor analogu substratowego β-sekretazy (BACE), który całkowicie blokuje aktywność proteolityczną w rozpuszczonych frakcjach błonowych komórek MDCK transfekowanych BACE w stężeniu 5 µM.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
BACE
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Skuteczne stężenie: 5 µM całkowicie blokujące aktywność proteolityczną β-sekretazy (BACE) w rozpuszczonych frakcjach błonowych z transfekowanych BACE komórek MDCK.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Capell, A., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 5637.
Tung, J.S., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 259.
H-Glu-Val-Asn-Statine-Val-Ala-Glu-Phe-NH₂
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c