Przejdź do
565749
Inhibitor β-sekretazy II
The β-Secretase Inhibitor II, also referenced under CAS 263563-09-3, controls the biological activity of β-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
Z-VLL-CHO, N-benzyloksykarbonylo-Val-Leu-leucyna
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H39N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-16(2)12-20(14-29)26-23(30)21(13-17(3)4)27-24(31)22(18(5)6)28-25(32)33-15-19-10-8-7-9-11-19/h7-11,14,16-18,20-22H,12-13,15H2,1-6H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
YHUAFMGVVANYBT-FKBYEOEOSA-N
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek i odwracalny inhibitor β-sekretazy, który odpowiada miejscu rozszczepienia β-sekretazy (VNL-DA) szwedzkiego mutanta białka prekursorowego amyloidu (APP). Hamuje powstawanie zarówno Aβtotal (IC50 = 700 nM), jak i Aβ1-42 (IC50 = 2,5 µM) w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO) stabilnie transfekowanych APP751 typu dzikiego.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 700 nM i 2,5 µM odpowiednio przeciwko Aβtotal i Aβ1-42
Główny cel
β-sekretazy
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Abbenante, G., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun. 268, 133.
Z-Val-Leu-Leu-CHO
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
565788565755565780
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c