Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 368,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4140,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7120,00 zł |
368,00 zł
Nazwa produktu
Sodium diatrizoate hydrate, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
composition
Water (by Karl Fischer): ≤ 11.0%
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
mp
261 °C
solubility
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C([O-])=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na.H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ZZBYVHJZBJEHFI-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) ADME/TOX | application(s) ADME/TOX | application(s) - |
| solubility H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| composition Water (by Karl Fischer): ≤ 11.0% | composition - | composition - | composition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?