Przejdź do
C0250
Sodium cacodylate trihydrate
≥98%
Synonim(y):
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
541,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.03
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-708-2
Beilstein/REAXYS Number:
3702348
MDL number:
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
pH
5.1-7.4
pKa (25 °C)
6.27
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium cacodylate is an organic arsenic compound that is metabolized to produce inorganic, trivalent arsenic in vivo. Sodium cacodylate has been used as a source of arsenic in toxicological research. It is used as a buffer with an effective pH buffering range of 5.1-7.4. In microscopy studies, the buffering capacity of cacodylate prevents excess acidity that may result from tissue fixation.
Application
Sodium cacodylate trihydrate has been used in the stabilization of the fixatives for electron microscopy. It has also been used to collect vibratome sections to perform nucleoside-diphosphatase technique.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C494520840205541
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
ADME/TOX
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
pH
5.1-7.4
pH
8.0-9.0
pH
-
pH
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cacodylate trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6131-99-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?