Przejdź do
L9755
Sodium dodecanoate
99-100%
Synonim(y):
Dodecanoic acid sodium salt, Lauric acid sodium salt, Sodium laurate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
983,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.30
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-082-4
Beilstein/REAXYS Number:
3574124
MDL number:
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
99-100%
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C12H24O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;/h2-11H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium dodecanoate (sodium laurate) is used in cholloidal chemistry as a nonionic surfactant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4151O7501S3381
assay
99-100%
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99%
biological source
synthetic
biological source
natural (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant (vegetable)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)