Przejdź do
S3381
Sodium stearate
≥99%
Synonim(y):
Octadecanoic acid sodium salt, Stearic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
571,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.46
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-490-5
Beilstein/REAXYS Number:
3576813
MDL number:
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (vegetable)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Stability test of novel combined formulated dry powder inhalation system containing antibiotic: physical characterization and in vitro-in silico lung deposition results.: This study investigates a novel dry powder inhalation system formulated with an antibiotic and sodium stearate. It explores the physical characterization and lung deposition efficiency, demonstrating the potential for enhanced drug delivery to the lungs (Benke et al., 2019).
  • Protective effect of sodium stearate on the moisture-induced deterioration of hygroscopic spray-dried powders.: This research highlights the role of sodium stearate in protecting hygroscopic spray-dried powders from moisture-induced degradation, which is crucial for maintaining the stability and efficacy of pharmaceutical products (Yu et al., 2018).
  • Dissolution of a poorly water-soluble drug dry coated with magnesium and sodium stearate.: This study examines the use of sodium stearate in enhancing the dissolution rates of poorly water-soluble drugs, which is critical for improving drug bioavailability (Tay et al., 2012).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
85775O7501O3880
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
plant (vegetable)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
Olea europaea
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥95% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium stearate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?