Przejdź do
85775
Stearyl stearate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Stearic acid stearyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5380,00 zł
4035,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.96
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-476-5
Beilstein/REAXYS Number:
1807499
MDL number:
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
InChI key
NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3512S8269S3381
biological source
synthetic
biological source
plant (vegetable)
biological source
plant
biological source
plant (vegetable)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99%
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearyl stearate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)