Przejdź do
O7501
Sodium oleate
≥99%
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
225,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2450,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.44
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-591-0
Beilstein/REAXYS Number:
4046357
MDL number:
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
232-235 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI key
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Application
Oleic acid is used to investigate effects on apolipoprotein B synthesis, degradation and secretion in cultured cells.
Biochem/physiol Actions
Activates protein kinase C in hepatocytes.
Oleic acid increases hepatic secretion of apolipoprotein B100 in hepatocyte cell lines and in mice . Oleic acid inhibits apolipoprotein B100 secretion at higher physiologic doses .
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O388026125662569
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
assay
≥99%
assay
≥95% (capillary GC)
assay
≥82% (fatty acids)
assay
≥99% (CP)
biological source
synthetic (organic)
biological source
Olea europaea
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium oleate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello is this product dissolvable in DMSO?
    1 answer
    1. Unfortunately, whether Product O7501 can be solubilized in DMSO is undetermined. However, the solubility for this product is assessed in methanol at 50 mg/mL as listed on the Certificate of Analysis.