Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Sperm nuclei from salmon, Type II-S
biological source
fish (salmon)
Quality Segment
type
Type II-S
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
An excellent source of protamine and high molecular weight DNA.
Preparation Note
Carefully processed to minimize degradation.
Analysis Note
Crude
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source fish (salmon) | biological source - | biological source fish (salmon) | biological source fish |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| type Type II-S | type - | type Grade IV | type - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S3126-25G | 04061832948782 |
| S3126-1G | 04061836921385 |
| S3126-5G | 04061836921514 |