Przejdź do
P4005
Protamine
solid
Synonim(y):
Protamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-726-0
MDL number:
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Protamine from salmon, Grade IV, Histone, free(Millon test)
biological source
fish (salmon)
Quality Segment
type
Grade IV
form
solid
impurities
Histone, free (Millon test)
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
General description
Protamines are proteins rich in cysteine and arginine. It possesses many phosphorylation sites. Salmon fish contains around 15 genes encoding protamine. It is found to be localized to the sperm head.
Application
Protamine from salmon has been used to avoid in vitro AT complex formation in samples from dogs pre-treated with heparin. It has also been used to study the influences of external potential on adsorption of various proteins to a metal surface.
Biochem/physiol Actions
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Protamines are found to displace histones in DNA during spermatogenesis in animals and plants. Protamine is useful as a heparin neutralizer during heart surgery, dialysis and in many other clinical procedures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4020P4380P3880
biological source
fish (salmon)
biological source
-
biological source
fish (salmon)
biological source
fish (salmon)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
amorphous powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: soluble, clear
type
Grade IV
type
Grade X
type
Grade II
type
Grade V
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)