Przejdź do
74782
Deoxyribonucleic acid from fish sperm
Synonim(y):
DNA, Fish Sperm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106310
eCl@ss:
32160414
EC Number:
309-566-6
NACRES:
NA.31
MDL number:
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
impurities
≤1% protein
loss
≤8% loss on drying
absorbance ratio
A260/280 nm ≥1.5
storage temp.
2-8°C
Application
Deoxyribonucleic acid from fish sperm has been used:
  • to study the effect of DNA in Maillard reaction.
  • as a standard for DNA measurements.
  • asa component of artificial sputum media (ASM), which is designed to simulate theconditions within the cystic fibrosis (CF) airway for growing bacterialcultures.
Other Notes
Not available for import to United States
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D162631149D3159
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤1% protein
impurities
-
impurities
≤5% protein
impurities
-
absorbance ratio
A260/280 nm ≥1.5
absorbance ratio
-
absorbance ratio
A260/280 nm ~1.4
absorbance ratio
-
loss
≤8% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could you please inform us whether the nucleic acid is double-stranded or single-stranded? Additionally, we would appreciate an estimate of its length in base pairs, even if approximate.
    1 answer
    1. The estimated molecular weight range of this product is 50,000 and 100,000 Da which is approximately 75-150 base pairs. The product is a double-strand DNA.