Przejdź do
S143
(±)-6-Chloro-PB hydrobromide
≥98% (HPLC), D1 dopamine receptor agonist, solid
Synonim(y):
(±)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide, (±)-SKF-81297 hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
952,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClNO2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
952,00 zł
Cena katalogowa1120,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-6-Chloro-PB hydrobromide, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to light tan
solubility
H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL
SMILES string
Br[H].Oc1cc2C(CNCCc2c(Cl)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
InChI key
RMIJGBMRNYUZRG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
(±)-6-Chloro-PB hydrobromide has been used as a dopamine D1 receptor (Drd1a) agonist to study the role of the drd1a-dopamine receptor inactivation of extracellular signal‑regulated protein kinase 1/2 (ERK1/2) in the wild-type and striatum of dopamine-depleted mice.[1] It has also been used as a Drd1a agonist to identify the contribution of D1 (D1R)-like dopamine receptor signaling on learning and memory in Barnes maze in rats.[2]
Biochem/physiol Actions
(+/-)-6-Chloro-PB HBr is a full D1 dopamine receptor agonist.
Disclaimer
Product is air and light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C130S2816D054
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
H2O: 1.7 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: 3.7 mg/mL, aqueous base: unstable, ethanol: soluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: >5 mg/mL
color
white to light tan
color
tan
color
white
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S143-100MG04061832093352
S143-25MG04061836910952