Przejdź do
D054
R(+)-SCH-23390 hydrochloride
≥98% (HPLC), dopamine receptor antagonist, solid
Synonim(y):
R(+)-7-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
R(+)-SCH-23390 hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D +32.1°, c = 1 in DMF(lit.)
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CN1CCc2cc(Cl)c(O)cc2[C@H](C1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H18ClNO.ClH/c1-19-8-7-13-9-16(18)17(20)10-14(13)15(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,9-10,15,20H,7-8,11H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
InChI key
OYCAEWMSOPMASE-XFULWGLBSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
R(+)-SCH-23390 hydrochloride has been used:
  • for intraperitoneal injection into experimental rats to study the role of D1 receptor in sensitization
  • as a D1 receptor-selective antagonist for intracranial drug infusions
  • as an antagonist of D1 receptor to study its effect on learning ability in fish
Biochem/physiol Actions
R(+)-SCH-23390 hydrochloride is a selective D1 dopamine receptor antagonist. It has greater binding capacity towards 5-hydroxytryptamine 2 (5-HT2) and 5-HT1C serotonin receptor subtypes in in vitro. R(+)-SCH-23390 has a half-life of about 25 minutes after administration. It is known to possess anti-stereotypic effect and cataleptogenic effect. It also has inhibitory effect on motor activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors and Potassium Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold with the permission of Schering-Plough.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D047S143C130
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL, aqueous base: soluble (unstable)
solubility
H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL
solubility
H2O: 3.7 mg/mL, aqueous base: unstable, ethanol: soluble
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
optical activity
[α]/D +32.1°, c = 1 in DMF(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D054-5MG04061833557822
D054-25MG04061833557815
D054-100MG04061832090108
D054-10MG04061833557808
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Can you dissolve Product D054, R(+)-SCH-23390 hydrochloride in aCSF?
    1 answer
    1. This product is water-soluble and can be dissolved in water-based solvents, including artificial cerebrospinal fluid (aCSF). The solubility in water has been tested at concentrations > 5 mg/mL. The material is also soluble in DMSO at approximately 3 mg/mL and ethanol at approximately 2 mg/mL. Prepared solutions may be stored for approximately 24 hours at 4 °C, protected from light.
      Helpful?
  2. How do I dissolve Product D054, R(+)-SCH-23390 hydrochloride?
    1 answer
    1. The D054 is tested for solublity in water at > 5 mg/mL. The product is also reported to be soluble in DMSO at 3mg/mL, and in ethanol at 2 mg/mL.
      Helpful?
  3. Is Product D054, R(+)-SCH-23390 hydrochloride, only selective for the D1 dopamine receptor antagonist?
    1 answer
    1. The D054 is a selective D1 dopamine receptor antagonist, but is also selective to the D5.
      Helpful?
  4. Is Product D054, R(+)-SCH-23390 hydrochloride, light sensitive?
    1 answer
    1. Yes, D054 is light sensitive. The powder form of the product, as well as solutions of the product, need to be protected from light.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  7. What is the solution stability of Product D054, R(+)-SCH-23390 hydrochloride?
    1 answer
    1. Solutions may be stored for approximately 24 hours at 2-8 °C, protected from exposure to light.
      Helpful?
  8. What is the melting point of Product D054, R(+)-SCH-23390 hydrochloride?
    1 answer
    1. The melting point is 247-248°C.