Przejdź do
C130
Chloro-APB hydrobromide
solid
Synonim(y):
(±)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-3-allyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide, (±)-SKF-82958 hydrobromide, 6-Chloro-N-allyl-SKF-38393 hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1623,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20ClNO2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
tan
solubility
H2O: 3.7 mg/mL, aqueous base: unstable, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Oc1cc2C(CN(CCc2c(Cl)c1O)CC=C)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20ClNO2.BrH/c1-2-9-21-10-8-14-15(11-17(22)19(23)18(14)20)16(12-21)13-6-4-3-5-7-13;/h2-7,11,16,22-23H,1,8-10,12H2;1H
InChI key
WLXGFAVTAAQOFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
Chloro-APB hydrobromide has been used to pharmacologically stimulate D1 dopamine receptors and study its influence on locomotor response in fat mass and obesity-associated protein (FTO) deficient dopamine D1 receptor-expressing medium spiny neurons (D1 MSNs) of mice.[1]
Biochem/physiol Actions
Chloro-APB hydrobromide, also known as SKF 82958, is a D1 dopamine receptor agonist.[1] D1 receptor agonists prevent and reverse fentanyl-induced respiratory depression, without impairing opioid analgesia, in cats.[2]
Disclaimer
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S143D054D047
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystalline
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 3.7 mg/mL, ethanol: soluble, aqueous base: unstable
solubility
H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL, aqueous base: soluble (unstable)
color
tan
color
white to light tan
color
white
color
white
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C130-5MG04061832081397
C130-100MG04061833467312
C130-25MG04061833467329