Przejdź do
S0802
Stearoyl coenzyme A lithium salt
≥90%
Synonim(y):
n-Octadecanoyl Coenzyme A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H70N7O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1034.00
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥90%
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
Application
Stearoyl coenzyme A lithium salt may be used as a substrate in the stearoyl-CoA desaturase assay in microsomes.
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Stearoyl CoA is a saturated fatty acid metabolite involved in polyunsaturated fatty acid synthesis and the PPAR signaling pathway. Stearoyl CoA is used to study the specificity and kinetics of stearoyl-CoA desaturase(s) which lead to the formation of monounsaturated fatty acids.
Biochem/physiol Actions
Stearoyl CoA is a saturated fatty acid metabolite involved in polyunsaturated fatty acid synthesis and the PPAR signaling pathway. Stearoyl CoA is a substrate for the enzyme stearoyl-CoA desaturase. Stearoyl CoA desaturation is the crucial step in unsaturated fatty acid biosynthesis. Stearoyl CoA is converted to oleoyl-CoA by stearoyl-CoA desaturase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O1012H0261O6877
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)