Przejdź do
O1012
Oleoyl coenzyme A lithium salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoyl coenzyme A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
868,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H68N7O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1031.98
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
Application
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Oleoyl coenzyme A (Oleoyl-CoA) may be used to study the specificity and kinetics of enzymes such as acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1) involved in long chain fatty acid cholesterol esterification.
Biochem/physiol Actions
Oleoyl-CoA is an important substrate, that is essential for the biosynthesis of 1-Alkyl-2,3-diacylglycerol (ADG) and very long chain monounsaturated fatty acids of harderian gland (HG) 1-alkyl-2,3-diacylglycerol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0802L2659H0261
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)