Przejdź do
O6877
Octanoyl coenzyme A lithium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Capryloyl coenzyme A lithium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
914,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50N7O17P3S · xLi+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
893.73 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
Biological source:
synthetic (organic)
914,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].O.CCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3Li.H2O/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t18-,22-,23-,24+,28-;;;;/m1..../s1
InChI key
VWXPWBSHKDXAFH-SMMZWZJBSA-K
Application
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Octanoyl coenzyme A is a donor molecule for the acylation (octanylation) of Ghrelin and other peptides by ghrelin O-acyltransferase(s) (GOAT).
Biochem/physiol Actions
Medium-chain fatty acid covalently linked to coenzyme A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2659B1508A5837
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥85%
solubility
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (Organic)
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)