Przejdź do
S0508
Sulfamonomethoxine
Synonim(y):
4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, SMM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.30
UNSPSC Code:
51283946
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
621128
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white to yellow-white
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
InChI key
WMPXPUYPYQKQCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Sulfamonomethoxine is used to study degradation by Fe3O4 magnetic nanoparticles[1]. It is used in blood kinetic studies and is used to study capsule formation of Bordetella bronchiseptica[2][3].
Biochem/physiol Actions
Sulfamonomethoxine is a competitive inhibitor of dihydropteroate synthetase used to block the synthesis of folic acid.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S625632091S5637
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, parasites, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits, DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
color
white to yellow-white
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamonomethoxine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)