This product is slightly soluble in water at < 1mg/mL. Other solvents include DMSO, DMF, and Acetone at approximately 50 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł 356,15 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (on dried basis)
form
powder or crystals
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI key
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| assay 99.0-101.0% (on dried basis) | assay - | assay - | assay - |
| form powder or crystals | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamethazine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is Sulfamethazine (Product code: S6256) soluble in water of in any specific solvent. Please suggest.