Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 321,00 zł |
Informacje o tej pozycji
321,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S.Na.H/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;;/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);;
InChI key
WIVZAHIZHZEEOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% | assay 99.0-101.0% (on dried basis) | assay - | assay 99.0-101.0% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S5637-100G | 04061836954666 |
| S5637-25G | 04061836954673 |